Learn More
Invitrogen™ In Vivo Factor VII Positive Control siRNA
Ambion™ In Vivo Factor VII Positive Control siRNA
Marca: Invitrogen™ 4459408
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Descripción
Controles de ARNip in vivo Invitrogen™¿Qué son los ARNip Invitrogen™ in vivo?
Los ARNip Invitrogen™ in vivo se han diseñado utilizando el acreditado algoritmo de Silencer Select™ e incorporan modificaciones químicas para lograr una estabilidad del suero superior con administración in vivo. La estabilidad sérica añadida no compromete el rendimiento de los ARNip. Los ARNip Invitrogen™ In Vivo han demostrado ser no tóxicos in vivo (ratón) y no inmunogénicos (ensayos celulares). En ensayos basados en células, los ARNip Invitrogen™ In Vivo presentan una potencia equivalente o superior a los ARNip de Silencer™ Select. El resultado es una mayor confianza en sus experimentos in vivo con ARNi, una mejor reducción cuando se combina con una solución de administración eficiente y la garantía de efectos no específicos limitados.
ARNip de control positivo de factor VII (FVII) in vivo
Los ARNip de control positivo de factor VII Invitrogen™, preparados para experimentos in vivo, proporcionan un control positivo para experimentos que implican la administración de ARNip Invitrogen™ in vivo a ratones. El factor de coagulación VII (FVII⁄F7; también conocido como proconvertina) es una proteasa de serina dependiente de la vitamina K que funciona como una proteína central en la cascada de coagulación. El FVII se sintetiza en el hígado y se segrega al plasma donde circula de forma inactiva. Después de la administración del ARNip específico de FVII al hígado, la reducción se puede medir cuantificando los niveles de la proteína de FVII en sangre mediante ensayos cromogénicos sólidos disponibles en el mercado. Además, las muestras de sangre se pueden recoger del mismo animal en varios momentos después de la inyección de ARNip. Estas características permiten realizar mediciones de reducción mucho más rápidas y eficaces para FVII que para objetivos génicos que requieren una cuantificación de los niveles de ARNm en el tejido hepático, lo que convierte el FVII en un control ideal para la administración de ARNip in vivo.
Control de calidad
Invitrogen™ sintetiza y purifica cada ARNip Invitrogen™ in vivo en instalaciones de vanguardia para cumplir los más altos estándares de calidad. Como parte de nuestros rigurosos procedimientos de control de calidad, cada oligonucleótido de ARN se somete a análisis mediante espectrometría de masas MALDI-TOF y se emplea un HPLC analítico para controlar la pureza. Para proporcionar la máxima calidad, también evaluamos cada ARNip recocido mediante electroforesis de gel para confirmar que las cadenas se recuecen correctamente. El resultado es un ARNip de calidad superior que está purificado y listo para usar.
Controles preparados para in vivo
Nuestros ARNip de control listo para in vivo están sujetos a ese nivel extra de purificación y pruebas requerido para la introducción de ARNip en animales. Después de la purificación mediante HPLC y el recocido, cada ARNip continúa purificándose mediante un proceso que elimina el exceso de sal a través de una membrana semipermeable. El resultado es un ARNip muy puro con un contenido de sal mínimo, adecuado para aplicaciones in vivo. A continuación, los ARNip para in vivo se esterilizan mediante filtración y se prueban para detectar la presencia de endotoxinas. En concentraciones de 50 μM en presencia de agua desionizada, los ARNip preparados para in vivo contienen <5,0 mM de Na+, <0,06 mM de K+ y <0,02 mM de Mg2+.
Especificaciones
de -20 °C | |
ARNi, transfección | |
no conjugado | |
50 nmol |
ARNip de control positivo de factor VII In Vivo Ambion™, 50 nmol, colorante no conjugado, ARNip tipo ARNi, tipo de control positivo de reducción génica, utilizado para ARNi, transfección, gen objetivo de factor VII, –20 °C de temperatura de almacenamiento, para uso exclusivo en investigación | |
El ARNip (recocido) se envía a temperatura ambiente como oligonucleótidos secos en un mismo tubo, junto con 1,75 mL de agua sin nucleasas para resuspensión. | |
ARNip de control positivo de factor VII para «in vivo» Ambion™ | |
Factor VII |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.