Learn More
Invitrogen™ Puntas de barrera (filtro), tamaño de 200 μl
El filtro de aerosol evita la contaminación cruzada de las muestras
Marca: Invitrogen™ AM12655
Detalles adicionales : CAS : 9048-46-8 Peso : 1.51000kg
Descripción
Compatible con Eppendorf™, Finnpipette, Oxford Benchmate™, Pipetman™, Proline™, Rainin, Socorex y otras marcas de pipetas.
- Las puntas están libres de ARNasa y ADNasa y son ideales para manipular ARN, aplicaciones de PCR y para trabajar con radioisótopos o sustancias químicas tóxicas
- Cada lote de puntas se somete a pruebas rigurosas para comprobar la contaminación por ARNasa y para certificar que están libres de nucleasas.
Purificación y análisis de ADN y ARN, reactivos y accesorios generales de purificación de ARN, PCR, PCR y PCR en tiempo real, extracción de ARN, PCR en tiempo real (qPCR), aislamiento de ARN total, ARN total de células y tejidos animales, aislamiento de ARN transcriptoma, aislamiento de ARNm, aislamiento de microARN
Especificaciones
200 μl | |
Estéril | |
Gradilla | |
Almacenar a temperatura ambiente. | |
Compatibilidad universal |
Con filtro | |
Esterilizable en autoclave | |
Compatibilidad universal | |
Temperatura ambiente | |
InvitrogenTM |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.