Learn More
Resina de intercambio iónico Amberlite™ IRA-958 (CI), Thermo Scientific Chemicals
Removes Color, organics, and Cyanide
167.00€ - 510.00€
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
11325457
SDS Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific Alfa Aesar
042702.A1
1 kg
167.00€
1 Kg
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 21-05-2024
para ver el stock
11315457
SDS Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific Alfa Aesar
042702.A7
5 kg
510.00€
5 Kg
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 21-05-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
Removal of color, organics, and cyanideAmberlite™ IRA-958(Cl), ion exchange resin is used as an organic scavenger for the adsorption of natural organic matter from surface water. It is an acrylic resin for decolorization and the removal of organic material. Further, it is useful for decolorizing sugar juices and cane syrups, citric acid purification and capturing metal complexes.