Learn More
Hirschmann™ Amber Wide Neck LDPE Bottle, 100-pack
Catalog Number 16436999
Click to view available options
Capacidad:
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
High quality wide neck bottle with a screw cap made of LDPE is designed to facilitate easier filling and emptying.
  • Cuello ancho
  • LDPE
  • A partir de 50 ml
  • Ámbar
  • Protección frente a los rayos UV
  • Adecuada para materiales sensibles a la luz
  • Con tapón de rosca
Superficie del frasco Transparente
Capacidad 50 ml
Material del cierre LDPE
Tamaño del tapón GL32
Tipo de tapón Tapón de rosca
Diámetro (métrico) 40 mm
Altura (métrico) 77 mm
Procedimiento de limpieza Gas/químico/radiación
Color Ámbar
Diámetro exterior del cuello (métrico) 32 mm
Diámetro interior del cuello (métrico) 24 mm
Material LDPE
ID de cuello (métrico) 24 mm
N.° por paquete 100
Esterilidad No estéril
Tamaño de rosca (métrico) GL 32
Color del tapón Ámbar
Contenido y almacenamiento Almacenar entre 5 y 40 °C
Closure Included
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Forma Redondo