Learn More
Fisherbrand™ Amber Boston Round Glass Bottles with White Polypropylene Caps
Click to view available options
Capacidad (imperial):
1 oz
2 oz
4 oz
8 oz
16 oz
32 oz
Capacidad (métrico):
30 ml
60 ml
120 ml
240 ml
480 ml
950 ml
1000 ml
Closure Liner:
Espuma de PTFE/polietileno
Vinilo/pasta
Descripción
El vidrio sodocálcico conforme a USP Tipo III tipo boston color ámbar es ideal para el almacenamiento de disolventes, productos químicos o muestras. Envasados en envases prácticos con tapones de polipropileno blanco acoplados para mantener la limpieza
- Frascos de uso general ideales para cuando la integridad del contenido y la protección UV son importantes
- Incluye una abertura de cuello de rosca estrecho, hombros curvados y un cuerpo redondo
- El vidrio ofrece una mínima interferencia química con el contenido
- El color ámbar absorbe todas las longitudes de onda del espectro ultravioleta para garantizar la integridad del almacenamiento a largo plazo y ofrecer una excelente protección para contenidos sensibles a la luz UV
- El tapón de polipropileno blanco ofrece una buena resistencia a impactos, resistencia térmica y capacidad de pliegue
Especificaciones
Capacidad (métrico) | 480 ml |
Capacidad (imperial) | 16 oz |
Color | Ámbar |
Diámetro exterior del cuello (métrico) | 25 mm |
Diámetro interior del cuello (métrico) | 16 mm |
Altura con tapón (métrico) | 171 mm |
Material | Vidrio (tipo 3) |
Cantidad | 60 |
Tipo | Frasco redondo Boston |
Color del tapón | Blanco |
Mostrar más |