Learn More
Fisherbrand™ Amber Boston Round Glass Bottles with White Polypropylene Caps
Click to view available options
Capacidad (imperial):
2 oz
4 oz
8 oz
16 oz
32 oz
Capacidad (métrico):
60 ml
120 ml
240 ml
480 ml
950 ml
Descripción
- Ideal para cuando la integridad del contenido y la protección UV son importantes
- Incluye una abertura de cuello de rosca estrecho, hombros curvados y un cuerpo redondo
- El vidrio ofrece una mínima interferencia química con el contenido
- Garantizar la integridad del almacenamiento a largo plazo y ofrecer una excelente protección para contenidos sensibles a la luz UV
- Absorber todas las longitudes de onda en el espectro ultravioleta
- El tapón de polipropileno blanco ofrece una buena resistencia a impactos, resistencia térmica y capacidad de pliegue
Especificaciones
Revestimiento del tapón | Vinilo/pasta |
Material del cierre | Polipropileno |
Tamaño del tapón | 33-400 mm |
Diámetro (métrico) | 94 mm |
Altura (métrico) | 206 mm |
Tipo de producto | Frasco redondo Boston |
Capacidad (métrico) | 950 ml |
Capacidad (imperial) | 32 oz |
Color | Ámbar |
Diámetro exterior del cuello (métrico) | 29 mm |