Learn More
Emma Safety Footwear Zapatos de seguridad Amazone
Además de ser un zapato extremadamente seguro, Amazone también ofrece a su usuario una comodidad excepcional. La puntera de acero protege frente a los objetos que caen, mientras que la suela Easy Twist proporciona un «agarre firme».
Marca:  Emma Safety Footwear MM33254638
Detalles adicionales : Peso : 0.40000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15904230
  • 110.60€ / 1 par
Fecha estimada de envío: 13-09-2022
para ver el stock
Descripción
Descripción
  • S3-Safety shoe with sole plate for wet work
  • Oil Nubuck construction
  • GripForce™ Easy Twist Outsole
  • 3M™ Reflective Striping
  • Hydro-Tec™ Sanitized Silver for drier, fresher feet
  • Sanitized
Especificaciones
Especificaciones
EN ISO 20345:2011
Black
Hydro-Tec™ Sanitized Silver
38
Laces
Amazone
Oiled Nubuck
Steel