Learn More
AMACR / p504S Mouse, Clone: AMACR/1723, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca:  EnquireBio 23600-MSM3-P0
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15930038
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
AMACR / p504S
Cytoplasmic
AMACR/1723
Unconjugated
NP_001161067
Mouse
54kDa
Protein A/G Purified
RUO
23600
IgG
Immunohistochemistry
Monoclonal
200μg/mL
10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% Azide
AMACR
Recombinant human full-length AMACR protein
HEK cells or Prostate Adenocarcinoma
20 μg
Primary
Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C.