Learn More
Brady™ Aluminum Transport Signs Overlaminated with Polyester
32.70€ - 35.35€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | ISO 7010 |
---|---|
Material | Aluminio, Poliéster |
Cantidad | 1 unidad |
Descripción | Aluminio con sobrelaminado de poliéster |
Para utilizar con (aplicación) | Se utiliza para las señales de seguridad en interiores y exteriores |
Código de producto | Marca | Texto mostrado | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Texto mostrado | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11764904
|
Brady™
258950 |
Sólido inflamable 4 |
35.35€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 14-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11744904
|
Brady™
258947 |
Líquido altamente inflamable 3 |
35.35€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 14-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11784904
|
Brady™
258953 |
Combustión espontánea 4 |
35.35€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 14-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11704914
|
Brady™
258956 |
Inflamable cuando está húmedo 4 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
ISO 7010 | |
1 unidad | |
Se utiliza para las señales de seguridad en interiores y exteriores | |
0,271 mm | |
-40 ° C-140 ° C | |
Señal de transporte |
Aluminio, Poliéster | |
Aluminio con sobrelaminado de poliéster | |
297 mm | |
297 mm | |
Diamond |