Learn More
Esferas de aluminio, 6,35 mm de diámetro, 99 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
26.00€ - 187.00€
CAS | 7429-90-5 |
---|---|
Fórmula molecular | Al |
Peso molecular (g/mol) | 26.98 |
Número MDL | MFCD00134029 |
Clave InChI | XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | aluminum, metal, powder, aluminio, metana, adom, alumina fibre, aluminum flake, dust, noral aluminum |
PubChem CID | 5359268 |
ChEBI | CHEBI:33629 |
Nombre IUPAC | aluminium |
SMILES | [Al] |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11315969
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
042030.KM |
25 Pc. | |||||||
11325969
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
042030.KN |
100 Pc. |
64.10€
paquete de 100 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15466415
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
042030.KP |
500 Pc. |
187.00€
paquete de 500 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
7429-90-5 | |
26.98 | |
XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N | |
5359268 | |
aluminium |
Al | |
MFCD00134029 | |
aluminum, metal, powder, aluminio, metana, adom, alumina fibre, aluminum flake, dust, noral aluminum | |
CHEBI:33629 | |
[Al] |
Especificaciones
Aluminum spheres | |
7429-90-5 | |
(base metálica) | |
MFCD00134029 | |
XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N | |
aluminium | |
5359268 | |
99% |
6.35mm (0.25 in.) dia. | |
Alloy 1100, Al:Cu; ≥99:0.12 wt% | |
Al | |
aluminum, metal, powder, aluminio, metana, adom, alumina fibre, aluminum flake, dust, noral aluminum | |
[Al] | |
26.98 | |
CHEBI:33629 | |
Esferas |
Seguridad y manipulación
missing translation for 'einecsNumber' : 231-072-3
missing translation for 'tsca' : Sí
Recommended Storage : Temperaturas ambientes
RUO - Para uso exclusivo en investigación