Learn More
Esferas de aluminio, 6,35 mm de diámetro, 99 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Aluminum spheres |
| Nombre de nota | 6.35mm (0.25 in.) dia. |
| Peso Mol. medio o Intervalo de pesos mol. | Alloy 1100, Al:Cu; ≥99:0.12 wt% |
| Cantidad | 100 Pc. |
| Formulario | Esferas |
| Notas del porcentaje del ensayo | (base metálica) |
| Porcentaje de pureza | 99% |