Learn More
Sec-butóxido de aluminio, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7049888
Click to view available options
Cantidad:
10 g
100 g
500 g
4 x 500 g
2269-22-9
C12H30AlO3
249.351
MFCD00009327
LWGPRERTOLVRLK-UHFFFAOYSA-N
aluminum sec-butoxide, aluminum tri-sec-butoxide, 2-butanol, aluminum salt, aluminum sec-butylate, aluminum butan-2-olate, aluminum tri-s-butoxide, 2-butanol, aluminum salt 3:1, aluminum tri-sec-butanolate, al o-sec-bu 3, aluminiumtri-sec-butoxide
50931103
aluminio; butan-2-ol
CCC(C)O.CCC(C)O.CCC(C)O.[Al]
2269-22-9
C12H30AlO3
249.351
MFCD00009327
LWGPRERTOLVRLK-UHFFFAOYSA-N
aluminum sec-butoxide, aluminum tri-sec-butoxide, 2-butanol, aluminum salt, aluminum sec-butylate, aluminum butan-2-olate, aluminum tri-s-butoxide, 2-butanol, aluminum salt 3:1, aluminum tri-sec-butanolate, al o-sec-bu 3, aluminiumtri-sec-butoxide
50931103
aluminio; butan-2-ol
CCC(C)O.CCC(C)O.CCC(C)O.[Al]
It is used for active catalyst and support, inorganic membrane, redrcing agent of aldehyde-ketone, oxidant of aldehyde-ketone, gel forming agent of printing ink and paint, dehydrant, water proofing agent and aluminum base grease.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Aluminum sec-butoxide
Densidad 0.967 g/mL
Punto de ebullición 200°C to 206°C (30 mmHg)
Temperatura de inflamación 27°C (82°F)
Olor Alcohol-like
Índice de refracción 1.439
Cantidad 10 g
Número UN UN1992
Beilstein 3910908
Sensibilidad Moisture sensitive
Información de solubilidad Hydrolyzes in water; Soluble in aromatic hydrocarbons, alcohols
Formula Weight (peso de la fórmula) 246.32
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • tri-sec-Butanolato de aluminio
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .