Learn More
Varilla de aluminio, aleación 6061, 12,7 mm de diámetro, Thermo Scientific Chemicals
Marca:  Thermo Scientific Alfa Aesar 042053.CE
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11399707
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Descripción
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Aluminum rod, Alloy 6061
MFCD00214039
Odorless
Varilla, ≈3,42 g/cm
12.7mm (0.5 in.) dia.
5 x 30 cm
≈3.42g/cm
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
SDS Documentos