Learn More
Varilla de aluminio, 9,5 mm de diámetro, Puratronic™, 99,999 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7048527
Click to view available options
Cantidad:
5 cm
25 cm
4 x 25 cm
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
7429-90-5
Al
26.98
MFCD00134029
XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
aluminum, metal, powder, aluminio, metana, adom, alumina fibre, aluminum flake, dust, noral aluminum
5359268
CHEBI:33629
aluminium
[Al]
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
7429-90-5
Al
26.98
MFCD00134029
XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
aluminum, metal, powder, aluminio, metana, adom, alumina fibre, aluminum flake, dust, noral aluminum
5359268
CHEBI:33629
aluminium
[Al]
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Aluminum rod
Nombre de nota 9.5mm (0.37 in.) dia.
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Cantidad 5 cm
Porcentaje de pureza 99.999%
Grado Puratronic™
Olor Odorless
Peso ≈1.91g/cm
Formulario Varilla, ≈1,91 g/cm