Learn More
Óxido de aluminio, para limpieza de masa biológica, Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1 kg
Descripción
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Especificaciones
Punto de ebullición | 2980°C |
Nombre del producto químico o material | Aluminum oxide |
Punto de fusión | 2045°C |
Color | Blanco |
Forma física | Polvo APS de 50-150 micrómetros |
Cantidad | 250 g |
Fórmula lineal | Al2O3 |
Índice Merck | 14,356 |
Nombre IUPAC | dialuminium(3+) trioxidandiide |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 101.96 |