Learn More
Gasa de magnesio aluminio, aleación 5056, malla 20 tejida a partir de alambre de 0,23 mm de diámetro, Thermo Scientific™
Marca:  Thermo Scientific Alfa Aesar 046579.HB
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15474055
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Descripción
Descripción
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Especificaciones
Especificaciones
Aluminum Magnesium gauze, Alloy 5056
Al:Mg; 95:5 wt%
300 x 300 mm
Odorless
20 mesh woven from 0.23mm (0.009 in.) dia. wire
MFCD00214039
20 Mesh
Tela de alambre
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
SDS Documentos