Learn More
Fluoruro de aluminio, anhidro, 99,99 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11480730
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11480730 10 g 10 g
11490730 50 g 50 g
11400740 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11480730 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 044435.09
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7784-18-1 | AlF3
Aluminum fluoride is used in the smelting process to lower the melting point of electrolytes, production of aluminum silicates, refining of aluminum scarp, production of specialty refractory products, and in glass industry as filler. It is used as flux ingredient to remove magnesium.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7784-18-1
Fórmula molecular AlF3
Número MDL MFCD00003426
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Aluminum fluoride
Punto de fusión 1291°C (sublimation)
Nombre de nota Anhydrous
Forma física Polvo
Cantidad 10 g
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Índice Merck 14,339
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 83.98
Porcentaje de pureza 99.99%
Sensibilidad Hygroscopic
Densidad 2.882 g/mL
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Aluminum fluoride, anhydrous
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P362+P364-Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.
  • P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P403+P233-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/ internacional..