Learn More
Fluoruro de aluminio, anhidro, 99,5 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7050259
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
7784-18-1
MFCD00003426
7784-18-1
MFCD00003426
Para deposición al vacío
Aluminum fluoride (AlF3) is an inorganic compound used primarily in the production of aluminum. It is also used to inhibit fermentation. It is a sputtering target for preparation of low index films. In ceramics, as flux in metallurgy, in aluminum manufacture, as inhibitor of fermentation, as catalyst in organic reactions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Aluminum fluoride
Punto de fusión 1291°C (sublimation)
Nombre de nota Anhydrous
Forma física Masa sinterizada de 3-12 mm
Cantidad 5 g
Índice Merck 14,339
Información de solubilidad Sparingly soluble in acids and alkalies. Insoluble in Acetone.
Formula Weight (peso de la fórmula) 83.98
Porcentaje de pureza 99.5%
Sensibilidad Hygroscopic
Densidad 2.882 g/mL
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Aluminum fluoride, anhydrous
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P362+P364-Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P403+P233-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .