Learn More
Thermo Scientific Chemicals Placa de aluminio, fondo plano y lados rectos
23.50€ - 100.00€
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Altura (métrico) | N.° por paquete | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Altura (métrico) | N.° por paquete | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
11490191
|
Thermo Scientific™
039069.KH |
51 mm | 12,5 mm | 2/paq. |
23.50€
paquete de 2 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11420201
|
Thermo Scientific Chemicals
039072.KH |
76 mm | 25 mm | 2/paq. |
34.90€
paquete de 2 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11353458
|
Thermo Scientific Chemicals
039072.UD |
76 mm | 25 mm | 6/paq. |
93.00€
paquete de 6 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11373458
|
Thermo Scientific™
039074.UD |
126 mm | 25 mm | 6/paq. |
77.50€
paquete de 6 |
Fecha estimada de envío: 31-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11430201
|
Thermo Scientific™
039073.KH |
90 mm | 51 mm | 2/paq. |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
11363458
|
Thermo Scientific™
039073.UD |
90 mm | 51 mm | 6/paq. |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
11440201
|
Thermo Scientific™
039074.KH |
126 mm | 25 mm | 2/paq. |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
11329107
|
Thermo Scientific™
039069.UD |
51 mm | 12,5 mm | 6/paq. |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
11460201
|
Thermo Scientific™
039076.KH |
204 mm | 51 mm | 2/paq. |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
11393458
|
Thermo Scientific™
039076.UD |
204 mm | 51 mm | 6/paq. |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||