Learn More
Bochem™ Cuchara química de aluminio
Fabricada con aluminio, la cuchara química de aluminio Bochem™ es un complemento perfecto para sus instrumentos de laboratorio.–
Marca: Bochem™ 8828
Detalles adicionales : Peso : 0.50000kg
Descripción
- Ligero
- Aluminio
- La longitud es total para la pala y el mango combinados
Especificaciones
Cuchara química | |
Aluminio | |
90 mL | |
285 mm |