Learn More
Acrilato de aluminio, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7051802
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
15743-20-1
C9H12AlO6
243.171
MFCD00078421
UNGWYUCJMHZVEX-UHFFFAOYSA-N
aluminum acrylate
131874419
aluminio; ácido prop-2-enoico
C=CC(=O)O.C=CC(=O)O.C=CC(=O)O.[Al]
15743-20-1
C9H12AlO6
243.171
MFCD00078421
UNGWYUCJMHZVEX-UHFFFAOYSA-N
aluminum acrylate
131874419
aluminio; ácido prop-2-enoico
C=CC(=O)O.C=CC(=O)O.C=CC(=O)O.[Al]
Aluminum acrylate is used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Aluminum acrylate
Cantidad 5 g
Sensibilidad Air and moisture sensitive
Información de solubilidad soluble in acetone,benzene,carbon tetrachloride. Miscible with alcohol,ether,ethanol,ethyl ether,chloroform.
Formula Weight (peso de la fórmula) 243.17
Forma física Polvo
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Aluminum acrylate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
Mention de danger
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Conseils de prudence
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .