Learn More
Fisherbrand™ Tubos de andamiaje de aluminio
Proporciona una base resistente para la creación de andamiaje de laboratorio. Los tubos de andamiaje de aluminio Fisherbrand™ se fabrican con una resistente aleación de aluminio.
Marca:  Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.15100kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11562662
  • 9.45€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 24-07-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Aproximadamente 13 mm de diámetro
  • Disponible en dos tamaños distintos
  • Encaja con conectores de andamiaje y adaptadores para pies Fisherbrand
Especificaciones
Especificaciones
Aleación de aluminio
1 m
Tubo