Learn More
Aluminium Standard Metal Solution 1000ppm, for AAS, Solution HNO3 1M, Fisher Chemical™
Marca: Fisher Chemical J/8000/08
Detalles adicionales : CAS : 13473-90-0 Peso : 0.50000kg Transport : UN number : 2031 Chem class : 8 Pack group : II
Cantidad | 500mL |
---|
Descripción
Aluminium Standard Metal Solution 1000ppm, for AAS, Solution HNO3 1M
13473-90-0 | |
134029 |
Especificaciones
13473-90-0 | |
Líquido | |
1 | |
500mL |
134029 | |
Frasco de plástico de HDPE | |
Incolora |