Learn More
Aluminio, técnico, lámina, ≈ 0,1 mm de grosor, SLR, Fisher Chemical
Click to view available options
Cantidad:
250 g
500 g
Especificaciones
Color | Gris-plata |
Punto de fusión | 660°C |
Punto de ebullición | 2327°C |
Cantidad | 500 g |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 26.97g/mol |
Envase | Recipiente de plástico |
Formulario | Sólido de varias formas |