Learn More
Bochem™ Gatos para laboratorio de aluminio anodizado
Fabricados conforme a las normas DIN 12897
Marca: Bochem™ 11021
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
Descripción
- Tecnología de tijera mejorada con tolerancias reducidas
- Mando ergonómico redondeado y fácil de usar
- Construcción de tijera de acero inoxidable 18/10
- Las normas de carga de funcionamiento dinámica máxima (Kg máx. din.) y carga de funcionamiento estática máxima (Kg máx. est.) son conformes a DIN 12897
- El tipo 1 (240 × 240 mm) utiliza una rueda de ajuste manual
- El tipo 2 (300 × 300 mm) incluye un trinquete que se conecta a la rueda de ajuste
Specifications
Aluminio anodizado, acero inoxidable | |
160 mm | |
Ruedas | |
1 unidad |
160 x 130 mm | |
130 mm | |
Clavija de laboratorio |