Learn More
Macherey-Nagel™ Alugram Aluminum Sheet CEL 300
Marca: Macherey-Nagel™ 818155
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Especificaciones
50/Paq. | |
Cromatografía de partición de sustancias polares, como aminoácidos, ácidos carboxílicos o carbohidratos | |
4 x 8 cm |
Lámina de aluminio | |
15 000 cm2/g |