Learn More
Thermo Scientific™ Sellador térmico manual ALPS™ 25
Proteja el contenido de las microplacas de almacenamiento con este sellador manual fácil de utilizar diseñado para laboratorios con bajo nivel de producción.
1748.52€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | CE marked |
---|---|
Descripción | Manual Heat Sealer |
Rango de humedad | 10 to 80% |
N.° por paquete | 1 Ea. |
Rango de temperatura de sellado | 220°C |
Código de producto | Marca | Tensión | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tensión | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11590314
|
Thermo Scientific™
AB-0384/240 |
240 V |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Descripción
Proteja el contenido de las microplacas de almacenamiento con el sellador térmico manual Thermo Scientific™ ALPS™ 25, un sellador manual fácil de utilizar diseñado para laboratorios con bajo nivel de producción. El sellado térmico ofrece una protección superior de las muestras de placas de reacción y almacenamiento, particularmente en aplicaciones de almacenamiento de compuestos, archivado de muestras y PCR.
Flexibilidad de sellado:
- Compatibilidad con microplacas o bloques de prácticamente cualquier altura, incluidas las placas de PCR
- Disponibilidad de gran diversidad de cierres térmicos para cualquier aplicación, incluidos cierres perforables, de transparencia óptica y permanentes
Diseño compacto y seguro:
- Termostato incorporado que activa el apagado automático del sistema para evitar el sobrecalentamiento del sellador ALPS 25
- Pesa poco y ocupa un espacio reducido, lo que facilita su ubicación y cambio de emplazamiento
Compatible con:
El sellador ALPS 25 forma parte de una línea completa de instrumentos de sellado térmico de microplacas. Para mejorar los aspectos ergonómicos y los ajustes de tiempo y temperatura variables, considere el uso del sellador térmico de microplacas semiautomático ALPS 50 V. Para un sellado de microplacas automatizado, vea el sellador ALPS 3000.
Especificaciones
CE marked | |
10 to 80% | |
220°C | |
3.4 kg |
Manual Heat Sealer | |
1 Ea. | |
7.5 lb. |