Learn More
Texwipe™ Toallitas de poliéster AlphaWipe™
Tienda Texwipe Productos
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
10,16 x 10,16 cm (4 x 4 in)
22,86 x 22,86 cm (9 x 9 in)
30,48 x 30,48 cm (12 x 12 in)
Cantidad de embalaje:
150/paq.
150/paq. (A granel)
300/paq.
75/paq.
Tamaño de la unidad:
paquete de 150
paquete de 300
paquete de 75
Descripción
Para aplicaciones de ISO Clase 5 y 6
- Construcción de doble tejido sin bloqueo de poliéster de un 100 % de filamento continuo
- Limpiador de gran gramaje para todo tipo de usos para limpieza de superficies y control de derrames
- Alta capacidad de absorción, buena resistencia a la abrasión y partículas de baja liberación
- Eficaz como superficie de trabajo limpia y para el embalaje de piezas sensibles
- Trazabilidad lote a lote
Información de órdenes
Envasadas lavadas y para salas limpias en envases para salas limpias Bag-Within-A-Bag™ a prueba de disolventes. Peso base: 163g/m2.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Toallitas secas AlphaWipe™ |
| Longitud (imperial) | 4 in |
| Longitud (métrico) | 10,2 cm |
| Anchura (imperial) | 4 in |
| Anchura (métrico) | 10,16 cm |
| Material | Poliéster de filamento continuo |
| Peso base | 158 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001:2000, 13485:2003, 14001:2004 y OHSAS 18001:1999 |
| Color | Blanco |
| Estructura | Tejido doble |
| Show More |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction