missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ansell AlphaTec™ 87-108 Heavy Duty Chemical Protection Glove

AlphaTec™ 87-108 Heavy Duty Chemical Protection Gloves feature good mechanical and chemical protection in heavy duty environments

3.50€ - 41.80€

Especificaciones

Aplicaciones Industrial
Color Negro
Latex Free N.º
Material Caucho
Modelo 87-108
Ver más especificaciones

Productos 4
Código de producto Marca Tamaño Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Tamaño Precio Cantidad y disponibilidad  
17215106
Ver documentos Detalles de la promoción
Ansell
87108075
7,5
3.50€
1 par
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
 
17225106
Ver documentos Detalles de la promoción
Ansell
87108085
8,5
41.80€
1 par
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
 
17235106
Ver documentos Detalles de la promoción
Ansell
87108095
9,5
41.80€
1 par
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
 
17245106
Ver documentos Detalles de la promoción
Ansell
87108105
10,5
41.80€
1 par
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 17-03-2023
para ver el stock
Añadir a la cesta
 
Descripción

Descripción

  • High resistance to water-based chemicals
  • Good flexibility and elasticity preventing tears
  • Chlorinated to harden and cleanse the surface of the glove
  • AQL 0.65
Especificaciones

Especificaciones

Industrial
N.º
87-108
1,5 mm
Negro
Caucho
59 mil
SDS
Product Certifications