Learn More
Ansell AlphaTec™ 87-063 Heavy Duty Chemical-Resistant Latex Gloves with Raised Diamond Grip
Gloves feature a 100% cotton flock lining for comfort, and an extended cuff for additional protection. Raised diamond grip pattern enhances grip capabilities in wet or dry conditions.
55.70€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad (Europa) | CE 0493, EN 420:2003 + A1:2009 |
---|---|
Color | Amarillo |
Acabado exterior | Totalmente texturizados |
Material | Látex |
Grosor (imperial) | 30 mil |
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16190541
|
Ansell
87063075 |
7,5 |
55.70€
12 pares |
Fecha estimada de envío: 14-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
16100551
|
Ansell
87063085 |
8,5 |
55.70€
12 pares |
Fecha estimada de envío: 14-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
16110551
|
Ansell
87063095 |
9,5 |
55.70€
12 pares |
Fecha estimada de envío: 14-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
16120551
|
Ansell
87063105 |
10,5 |
55.70€
12 pares |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Latex gloves are flock lined with 100% cotton for increased user comfort
- Heavy weight design with an extended cuff for additional protection
- Beaded cuff increases tear resistance and ensures easy donning
- 0.75 mm glove thickness provides chemical and mechanical protection
- Raised picot pattern on the palms and fingers for enhanced wet and dry grip
- AQL 0.65
Especificaciones
CE 0493, EN 420:2003 + A1:2009 | |
Totalmente texturizados | |
30 mil | |
3110A | |
AKLNPT | |
Con reborde | |
87-063 |
Amarillo | |
Látex | |
0,75 mm | |
Tipo A | |
Sí | |
100 % algodón |