Learn More
Ansell Guantes de látex de alta resistencia a productos químicos AlphaTec™ 87-063 con agarre en diamante elevado
Tienda Ansell ProductosDescripción
- Los guantes de látex están revestidos con 100 % algodón para aumentar la comodidad del usuario
- Diseño para uso pesado con puño largo para mayor protección
- Puños con reborde para aumentar la resistencia y facilitar su colocación
- El grosor del guante de 0,75 mm ofrece protección tanto química como mecánica
- Patrón en punta elevado en las palmas y los dedos para mejorar el agarre en entornos húmedos y secos
- AQL 0.65
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad (Europa) | CE 0493, EN 420:2003 + A1:2009 |
| Color | Amarillo |
| Acabado exterior | Totalmente texturizados |
| Material | Látex |
| Tamaño | 10,5 |
| Grosor (imperial) | 30 mil |
| Grosor (métrico) | 0,75 mm |
| Norma EN388 | 3110A |
| EN ISO 374-1 | Tipo A |
| EN ISO 374-1 CÓDIGOS DE LETRAS QUÍMICAS | AKLNPT |
| Mostrar más |