Learn More
Ansell™ Guantes de revestimiento de nailon blanco AlphaTec™
Click to view available options
Tamaño:
7
8
9
10
11
Descripción
- El revestimiento de polímero de nitrilo reduce la fugas químicas en la piel
- Para aplicaciones en interiores
- Revestimiento de nailon
- Puño con manopla
- Revestimiento verde mar, color de inmersión gris antracita
Especificaciones
Material de la parte posterior | Nitrilo |
Material del manguito | Nitrilo |
Coating Material | Nitrilo |
Tipo de producto | Guantes de inmersión |
Tamaño | 8 |
Modelo | 58-530W |
Estilo de puño de los guantes | Manopla |
Material de revestimiento | Nailon |
Revestimiento | Nailon blanco |
Cantidad | 6 par |