Learn More
Texwipe™ Toallitas de poliéster con borde sellado AlphaSorb™ 10
BIOPHARMA
Código de producto. 15684977 Tienda Texwipe Productos
Change view
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
22,86 x 22,86 cm (9 x 9 in)
30,48 x 30,48 cm (12 x 12 in)
Esterilidad:
Estéril
No estéril
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 500
paquete de 600
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Dimensiones (L x An) Esterilidad unitSize
15684977 30,48 x 30,48 cm (12 x 12 in) Estéril paquete de 500
15702396 22,86 x 22,86 cm (9 x 9 in) No estéril paquete de 100
18603943 30,48 x 30,48 cm (12 x 12 in) No estéril paquete de 600
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit. 15684977 Sous-traitant Texwipe™ N° du sous-traitant TX3215S
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Para aplicaciones de ISO Clase 3 y 4
  • Construcción de doble tejido sin bloqueo de poliéster de un 100 % de filamento continuo
  • Limpiador de borde sellado de dos capas con mayor sorbencia
  • Limpiador ideal para su uso en múltiples entornos
  • Excelente para recoger grandes cantidades de líquidos y para aplicación de productos químicos
  • Limpiador resistente a la abrasión con mano suave y flexible
  • Trazabilidad lote a lote
Informations sur la commande
Disponibles secas o estériles. Peso base: 185g/m2.
Spécification
Tipo de producto Toallitas SterileWipe™ AS 10
Longitud (imperial) 12 in
Longitud (métrico) 30,5 cm
Anchura (imperial) 12 in
Anchura (métrico) 30,5 cm
Material Poliéster
Peso base 185
Certificaciones/conformidad ISO 9001:2000, 13485:2003, 14001:2004 y OHSAS 18001:1999
Bordes Sellado
Dimensiones (L x An) 30,48 x 30,48 cm (12 x 12 in)
Para utilizar con (aplicación) Toallitas ideales para su uso en múltiples entornos
Esterilidad Estéril
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.