Descripción
- Toallitas tejidas de poliéster para salas limpias presaturadas con varias concentraciones de grado semiconductor isopropanol IPA (la toallita 100 % alcohol isopropílico está diseñada para cámaras de herramientas de semiconductores)
- Procesadp Vectra™ para una calidad uniforme, iones poco extraíbles y residuos volátiles, e inspección de calidad manos libres
- Elimine las huellas dactilares y otros contaminantes de las superficies médicas antes del envasado y esterilización del terminal
- La resistencia superior resiste la abrasión bajo un uso riguroso
- Nivel de saturación IPA óptimo
- Elimina las preocupaciones de mantenimiento y seguridad de los frascos de chorro
- Menor generación de partículas cuando se introduce en el alcohol
- Trazabilidad lote a lote
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Toallita presaturada |
| Longitud (imperial) | 6 in |
| Longitud (métrico) | 15,24 cm |
| Anchura (imperial) | 6 in |
| Anchura (métrico) | 15,24 cm |
| Material | Poliéster |
| Peso base | 158 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001:2000, 13485:2003, 14001:2004 y OHSAS 18001:1999 |
| Dimensiones (L x An) | 15,24 x 15,24 cm (6 x 6 in) |
| Para utilizar con (aplicación) | Ideal para limpieza general, control de derrames, limpieza y pulido Acero inoxidable, cubierta protectora de piezas y producto |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Texwipe Wipers pre-wetted with 60% - 70 % IPA
- Atención
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Sólido inflamable Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H228-Sólido inflamable.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P271-Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
- P405-Guardar bajo llave.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
- MIXTURE LIST-Contém: isopropanol