missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
alpha-Synuclein Antibody, Novus Biologicals™
Chicken Polyclonal Antibody
181.00€ - 498.00€
Especificaciones
| Antígeno | alpha-Synuclein |
|---|---|
| Concentración | 1 mg/mL |
| Dilución | Western Blot 1:2000, Immunohistochemistry 1:1000, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:1000, Immunohistochemistry Free-Floating 1:1000 |
| Aplicaciones | Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Free Floating) |
| Clasificación | Polyclonal |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
18169963
|
Novus Biologicals
NBP2-25146SS |
0.025 mL |
181.00€
25 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
18720834
|
Novus Biologicals
NBP2-25146 |
0.1 mL |
498.00€
0.10 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
alpha-Synuclein Polyclonal specifically detects alpha-Synuclein in Human, Mouse, Rat, Porcine, Bovine, Equine samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry Free-Floating.Especificaciones
| alpha-Synuclein | |
| Western Blot 1:2000, Immunohistochemistry 1:1000, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:1000, Immunohistochemistry Free-Floating 1:1000 | |
| Polyclonal | |
| Chicken | |
| Alzheimers Research, Apoptosis, Cell Biology, Cellular Markers, Neurodegeneration, Neuroscience | |
| 50% PBS, 50% glycerol with 5mM Sodium Azide | |
| Lewy body) 4, MGC110988, non A-beta component of AD amyloid, Non-A beta component of AD amyloid, non-A4 component of amyloid, Non-A4 component of amyloid precursor, PARK1, PARK4, synuclein, alpha (non A4 component of amyloid precursor) | |
| SNCA | |
| IgY | |
| Affinity Purified | |
| Rat and human. Human data from customer review. |
| 1 mg/mL | |
| Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Free Floating) | |
| Unconjugated | |
| RUO | |
| Human, Mouse, Rat, Pig, Bovine, Equine | |
| P37840 | |
| 6622 | |
| This alpha-Synuclein Antibody was developed against Full length recombinant human alpha-Synuclein with the epitope from amino acids 61-95. | |
| Primary | |
| Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles. | |
| 15 kDa |
For Research Use Only
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto