missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

alpha-Synuclein Antibody, Novus Biologicals™

Código de producto. 18720834 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.025 mL
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
25 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
18720834 0.1 mL 0.10 ml
18169963 0.025 mL 25 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18720834

Marca: Novus Biologicals NBP225146

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Chicken Polyclonal Antibody

alpha-Synuclein Polyclonal specifically detects alpha-Synuclein in Human, Mouse, Rat, Porcine, Bovine, Equine samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry Free-Floating.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno alpha-Synuclein
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Free Floating)
Clasificación Polyclonal
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:2000, Immunohistochemistry 1:1000, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:1000, Immunohistochemistry Free-Floating 1:1000
Formulación 50% PBS, 50% glycerol with 5mM Sodium Azide
N.º de referencia del gen P37840
Alias de gen Lewy body) 4, MGC110988, non A-beta component of AD amyloid, Non-A beta component of AD amyloid, non-A4 component of amyloid, Non-A4 component of amyloid precursor, PARK1, PARK4, synuclein, alpha (non A4 component of amyloid precursor)
Símbolos de los genes SNCA
Especie del huésped Chicken
Inmunógeno This alpha-Synuclein Antibody was developed against Full length recombinant human alpha-Synuclein with the epitope from amino acids 61-95.
Peso molecular del antígeno 15 kDa
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Alzheimers Research, Apoptosis, Cell Biology, Cellular Markers, Neurodegeneration, Neuroscience
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 6622
Especificidad de la prueba Rat and human. Human data from customer review.
Especies diana Human, Mouse, Rat, Pig, Bovine, Equine
Contenido y almacenamiento Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Isotype IgY
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.