Learn More
PCRmax Termociclador Alpha Cycler 4
El termociclador PCRmax Alpha Cycler 4 tiene cuatro bloques controlados independientemente para una optimización simplificada de la temperatura y el espacio
Brand: PCRmax 93945-06
17940.75 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21879" para aplicar la oferta.
Additional Details : Peso : 45.00000kg
Description
- Estos termocicladores compactos ofrecen resultados reproducibles en cada ciclo - necesitándose poca o ninguna formación
- Las características incluyen una pantalla táctil clara y sensible, programación segura específica del usuario, tapa calefactada ajustable y refrigeración activa de muestras para una amplificación más nítida
- Un asistente de programa genera un protocolo específico de secuencia en segundos - una forma rápida de optimizar nuevos ensayos
- Las unidades también conservan aproximadamente 1000 informes para su revisión en una fecha posterior y se procesan en una interfaz de tableta HD Android™ intuitiva
- Guarde la configuración personal en una unidad USB; iniciar sesión es tan sencillo como introducir la unidad USB, no necesita contraseña
- Los sistemas de cuatro bloques ocupan menos espacio que dos o cuatro unidades de un solo bloque y cuestan menos que comprar varias unidades
- Controle cada bloque por separado para mayor versatilidad y uso por parte de más de una persona a la vez, o ejecute en el mismo programa para aumentar el rendimiento
- Cada bloque también cuenta con su propia tapa calefactada independiente - no se interrumpen los ensayos que se ejecutan en diferentes entornos
Specifications
50 °C: ±0,25 °C | |
33 x 70 x 53,5 cm | |
De 100 a 240 V CA | |
Tableta HD Android™ | |
Sí, de 35 ° a 115 °C | |
Dos placas de 384 pocillos, dos juegos de 96 tubos de 0,2 ml o dos placas de 96 pocillos |
De 10 a 100 °C | |
Capacidad doble de 384 pocillos. capacidad doble de 96 pocillos | |
Termociclador | |
De 1° a 29 °C | |
≤ 1000 programas |