Learn More
Texwipe™ Toallitas de algodón multiuso
Código de producto. 12833532 Tienda Texwipe Productos
Change view
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
15,24 x 15,24 cm (6 x 6 in)
22,86 x 22,86 cm (9 x 9 in)
30,48 x 30,48 cm (12 x 12 in)
Tamaño de la unidad:
paquete de 150
paquete de 300
paquete de 600
Código de producto. Dimensiones (L x An) unitSize
12833532 22,86 x 22,86 cm (9 x 9 in) paquete de 300
13183733 15,24 x 15,24 cm (6 x 6 in) paquete de 600
11565335 30,48 x 30,48 cm (12 x 12 in) paquete de 150
3 options
Código de producto. 12833532
Marca: Texwipe™ TX309
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Para aplicaciones de ISO Clase 7
  • Toallitas de 100 % algodón resistentes y muy absorbentes tejidas con fibras de algodón de alta calidad y de fibra larga, con construcción de tejido tupido
  • Superficie con estampado de sarga de doble cara en las toallitas y elimina los contaminantes de la superficie limpiada
  • Características antiestáticas inherentes al 40-60 % de humedad relativa
  • La excepcional absorbencia, resistencia, resistencia química y térmica y una textura de superficie uniforme hacen que estos limpiadores sean adecuados para una amplia gama de aplicaciones vitales
  • Corte sesgado a 45° para garantizar que los bordes resistan el deshilachado y la liberación de fibras
  • Esterilizable en autoclave
Información de órdenes
Peso base: 180g/m2
Especificaciones
Tipo de producto Toallitas TexWipe™
Longitud (imperial) 9 in
Longitud (métrico) 22,9 cm
Anchura (imperial) 9 in
Anchura (métrico) 22,9 cm
Material Algodón
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Peso base 184
Certificaciones/conformidad ISO 9001:2000, 13485:2003, 14001:2004 y OHSAS 18001:1999
Dimensiones (L x An) 22,86 x 22,86 cm (9 x 9 in)
Para utilizar con (aplicación) Limpieza, pulido y bruñido de superficies de discos de medios magnéticos metálicos y no metálicos