Learn More
Thermo Scientific Chemicals Ácido algínico
42.90€ - 722.00€
CAS | 9005-32-7 |
---|---|
Fórmula molecular | (C6H8O7)A(C6H8O7)B |
Número MDL | MFCD00081309 |
Sinónimo | 2r,3r,4r,5s,6s-3-2r,3s,4r,5s,6s-6-carboxy-3,4-dihydroxy-5-methoxyoxan-2-yl oxy-4,5-dihydroxy-6-methyloxane-2-carboxylic acid |
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10521311
|
Thermo Scientific Chemicals
270581000 |
100 g | Frasco de plástico |
42.90€
100 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10207463
|
Thermo Scientific Chemicals
270585000 |
500 g | Frasco de plástico |
154.00€
500 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10155263
|
Thermo Scientific Chemicals
270580025 |
2.5 kg | Frasco de plástico |
722.00€
2.50 Kg |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
9005-32-7 | |
(C6H8O7)A(C6H8O7)B | |
MFCD00081309 | |
2r,3r,4r,5s,6s-3-2r,3s,4r,5s,6s-6-carboxy-3,4-dihydroxy-5-methoxyoxan-2-yl oxy-4,5-dihydroxy-6-methyloxane-2-carboxylic acid |
Especificaciones
Alginic acid | |
>300°C | |
4% max. | |
Auténtico | |
MFCD00081309 | |
2r,3r,4r,5s,6s-3-2r,3s,4r,5s,6s-6-carboxy-3,4-dihydroxy-5-methoxyoxan-2-yl oxy-4,5-dihydroxy-6-methyloxane-2-carboxylic acid | |
19 to 25% (carboxyl groups) (on dried substance) |
9005-32-7 | |
De beige a blanco | |
15% max. (2 g, 105°C, 4 hrs) | |
(C6H8O7)A(C6H8O7)B | |
15,235 | |
Solubility in water: insoluble. Other solubilities: slightly soluble in hot water;,insoluble in organic solvents;,dissolves slowly in solutions of sodium carbonate,,sodium hydroxide and trisodium phosphate | |
Polvo |
Seguridad y manipulación
missing translation for 'einecsNumber' : 232-680-1
missing translation for 'rtecsNumber' : AZ5775000.
missing translation for 'tsca' : TSCA
RUO – Research Use Only