Learn More
Thermo Scientific Chemicals Ácido algínico
Código de producto. 10521311 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
100 GR
2.50 Kg
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10521311 100 g Frasco de plástico 100 GR
10207463 500 g Frasco de plástico 500 g
10155263 2.5 kg Frasco de plástico 2.50 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10521311 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 270581000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    48.10€
    41.65€ / 100 g
    Ahorro 6.45€
    13% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 9005-32-7 | (C6H8O7)A(C6H8O7)B
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 9005-32-7
Fórmula molecular (C6H8O7)A(C6H8O7)B
Número MDL MFCD00081309
Sinónimo 2r,3r,4r,5s,6s-3-2r,3s,4r,5s,6s-6-carboxy-3,4-dihydroxy-5-methoxyoxan-2-yl oxy-4,5-dihydroxy-6-methyloxane-2-carboxylic acid
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Alginic acid
Punto de fusión >300°C
Color De beige a blanco
Residuos de ignición 4% max.
Pérdida por secado 15% max. (2 g, 105°C, 4 hrs)
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de plástico
Cantidad 100 g
Índice Merck 15,235
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: slightly soluble in hot water;,insoluble in organic solvents;,dissolves slowly in solutions of sodium carbonate,,sodium hydroxide and trisodium phosphate
Porcentaje de pureza 19 to 25% (carboxyl groups) (on dried substance)
Forma física Polvo