Learn More
Thermo Scientific Chemicals Gel de sílice de poro ancho, polvo de malla de -100 a 200
28.70€ - 1179.00€
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11375497
|
Thermo Scientific Chemicals
042726.18 |
50 g |
28.70€
50 g |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11385497
|
Thermo Scientific Chemicals
042726.30 |
250 g |
85.20€
250 g |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11395497
|
Thermo Scientific Chemicals
042726.A1 |
1 kg |
260.00€
1 Kg |
Fecha estimada de envío: 20-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11365497
|
Thermo Scientific Chemicals
042726.A7 |
5 kg |
1179.00€
5 Kg |
Fecha estimada de envío: 27-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
Silica gel, wide pore is mainly used for the dehydrated purification of the industrial gases, the clearance of the organic acids and high polymers in the insulative oil, the purification and separation of the medicines. It is also used in column chromatography without applied pressure (gravity pulled).