Learn More
AlaRS Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
en la oferta
Especificaciones
Antígeno | AlaRS |
---|---|
Concentración | 0.33 mg/mL |
Aplicaciones | Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot |
Clasificación | Polyclonal |
Conjugado | Unconjugated |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16887274
|
Proteintech
17394-1-AP-20UL |
20 μL |
en la oferta
20 microlitros |
N/A | Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado. Solicite el precio de este artículo aquí. |
|||||||||
16877274
|
Proteintech
17394-1-AP-150UL |
150 μL |
en la oferta
150 microlitros |
N/A | Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado. Solicite el precio de este artículo aquí. |
|||||||||
Descripción
The human alanyl-tRNA synthetase (AARS) belongs to a family of tRNA synthases,of the class II enzymes.Class II tRNA synthases evolved early in evolution and are highly conserved.This is reflected by the fact that 498 of the 968-residue polypeptide human AARS shares 41% identity witht the E.coli protein.tRNA synthases are the enzymes that interpret the RNA code and attach specific aminoacids to the tRNAs that contain the cognate trinucleotide anticodons.They consist of a catalytic domain which interacts with the amino acid acceptor-T psi C helix of the tRNA, and a second domain which interacts with the rest of the tRNA structure.Especificaciones
AlaRS | |
Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human, Mouse, Rat | |
P49588, P50475, Q8BGQ7 | |
16, 234734, 292023 | |
AlaRS Fusion Protein Ag11294 | |
Primary | |
-20°C | |
AARS |
0.33 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
AARS, Alanine tRNA ligase, alanyl tRNA synthetase, AlaRS | |
Aars | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |