Learn More
Caja hermética Azlon™
Almacene una amplia variedad de sustancias en esta versátil caja de plástico. La caja hermética Azlon™ es ligera e irrompible en un uso normal.
Marca: Azlon BWY039
Detalles adicionales : Peso : 0.27000kg
Descripción
- Fabricada en HDPE duro
- El ajuste a presión en las tapas crea un sellado hermético
- Aptos para aplicaciones de contacto con alimentos de acuerdo con las normativas de la UE
- Adecuadas para el almacenamiento general y refrigerado a un máximo de - 50 °C
Especificaciones
Caja hermética | |
Tapa a presión | |
90 mm | |
210 mm |
Polietileno de alta densidad (HPDE) | |
Para el almacenamiento general y refrigerado a un máximo de – 50 °C | |
210 mm |