Learn More
RETSCH Agate Comfort Grinding Jars
Use these grinding jars with Retsch™ ball mills. Retsch™ Agate Comfort Grinding Jars feature an O-type sealing for safe operation.
1540.00€ - 5630.00€
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10184822
|
RETSCH
01.462.0220 |
250 ml |
2400.00€
cada uno |
Inicie sesión para ver el stock |
10608321
|
RETSCH
01.462.0136 |
125 ml |
1710.00€
cada uno |
Inicie sesión para ver el stock |
10032682
|
RETSCH
01.462.0225 |
500 ml |
5630.00€
cada uno |
Inicie sesión para ver el stock |
10710653
|
RETSCH
01.462.0139 |
50 ml |
1540.00€
cada uno |
Inicie sesión para ver el stock |
10044901
|
RETSCH
01.462.0197 |
80 ml |
1645.00€
cada uno |
Inicie sesión para ver el stock |
Descripción
- Available in a variety of sizes from 12 to 500mL
- Optional aeration covers
- Pressure tight safety closure devices
Especificaciones
Tarro de molienda Comfort | |
Ágata |