Learn More
Cytiva Medios NA de agarosa
Agarosa altamente purificada para la separación de ácidos nucleicos que se van a utilizar como sustratos para enzimas. Los medios NA de agarosa Cytiva™ con baja electroendoósmosis (EEO) se recomiendan para la mayoría de aplicaciones de ADN/ARN.
Marca: Cytiva 17-0554-03
Detalles adicionales : Peso : 1.11600kg
Descripción
- Temperatura de gelificación de 34 a 37 °C
Especificaciones
La agarosa NA se ha preparado para ofrecer la combinación óptima de estas propiedades: Separación fiable de los ácidos nucleicos; baja inhibición de la actividad enzimática en el material recuperado y alta resistencia del gel. | |
Agarosa | |
La agarosa con baja electroendósmosis (EEO) se recomienda para la mayoría de las aplicaciones de ADN/ARN.Adecuada para todas las separaciones analíticas, así como para la mayoría de los métodos preparativos. | |
De 60° a 90 °C |
Blanco | |
Sólido | |
Agarosa | |
1 kg |