Learn More
Cytiva Medios NA de agarosa
Agarosa altamente purificada para la separación de ácidos nucleicos que se van a utilizar como sustratos para enzimas. Los medios NA de agarosa Cytiva™ con baja electroendoósmosis (EEO) se recomiendan para la mayoría de aplicaciones de ADN/ARN.
Marca: Cytiva 17055401
Detalles adicionales : CAS : 79-06-1 Peso : 0.02800kg
Descripción
- Gelling temp 34 to 37°C
Especificaciones
White | |
Solid | |
Agarose | |
10 g |
Agarose | |
DNA/RNA application | |
60° to 90°C |