Learn More
Agarosa (alta EEO/grado de electroforesis de proteínas), Fisher BioReagents
Click to view available options
Cantidad:
100 g
Envase:
Frasco de polietileno
Descripción
Inmunoelectroforesis (IEP). IEP cruzada. Contrainmunoelectroforesis (CIEP). Electroforesis de proteínas séricas.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Agarose |
Nombre de nota | High-EEO |
Forma física | Polvo/Sólido |
CAS | 9012-36-6 |
Color | Crema |
Cantidad | 100 g |
ADNasa | Sin ADNasa |
Electroendósmosis (EEO) | 0.23 to 0.26 |
Fórmula molecular | C12H18O9 |
Temperatura de gelificación | 34.5° to 37.5°C |