Learn More
Escala de color EP AF332
Se utiliza para evaluar el color del producto en comparación con las series representativas de estándares de color fijos
Marca:  Lovibond Tintometer 433320
Detalles adicionales : Peso : 2.47000kg
Código de producto. 11914159
  • 2930.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 02-08-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
  • Basado en Lovibond Comparator System 2000, este kit es un medio sencillo para solicitar una gama completa de equipos necesarios para la clasificación de soluciones farmacéuticas de acuerdo con la serie de color EP
  • Incluye cinco discos de gradación de color
  • Cada uno de ellos contiene estándares de vidrio de color estable que coinciden  con las soluciones de referencia especificadas en la Farmacopea Europea
  • Muestra (en celda de vidrio de 40 mm) se ve en Lovibond Comparator 2000+ con el disco de prueba adecuado hasta que se obtenga la coincidencia de color
Especificaciones
Especificaciones
Sistema comparador Lovibond™ 2000, cinco discos de gradación de color y dos celdas de 40 mm
Comparador 2000+
Certificados
Ver productos accesorios