Learn More
Ohaus™ Adventurer™ Analytical Balance
Full featured, highly precise, uncomplicated laboratory scale featuring a color touch screen, dual USB, and more.
2550.00€ - 3205.00€
Especificaciones
Tipo de conexión | RS232 (incluido)USBHost USB |
---|---|
Capacidad | 220 g |
Legibilidad | 0,100000 mg |
Incluye | RS232, dispositivo USB, host USB, protector contra corrientes de aire, adaptador de CA |
Idiomas | inglés (US), francés, alemán, italiano, polaco, español (MX) |
Código de producto | Marca | Modelo | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Modelo | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15335043
|
Ohaus™
30122612 |
AX224/E |
2550.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 26-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15345043
|
Ohaus™
30100621 |
AX224M |
3205.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 10-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
- Stability, accuracy, and fast operation ensure optimal weighing results
- Color touchscreen and connectivity options power a modern weighing experience
- Space-saving draftshield improves user experience and accessibility
Especificaciones
RS232 (incluido)USBHost USB | |
0,100000 mg | |
inglés (US), francés, alemán, italiano, polaco, español (MX) | |
Base metálica, carcasa superior de ABS, bandeja de acero inoxidable, protector contra corrientes de aire de vidrio | |
3,000 s | |
13,93 in | |
9,05 in | |
90 mm | |
340,000 mm | |
354,00 mm |
220 g | |
RS232, dispositivo USB, host USB, protector contra corrientes de aire, adaptador de CA | |
0,200000 mg | |
0,100000 mg | |
354,00 x 230,00 x 340,000 mm | |
354,00 mm | |
230,00 mm | |
13,39 in | |
13,93 in | |
Entrada del adaptador de CA: 100/240 VAC 0,3 A 50/60 Hz Salida del adaptador de CA: 12 VDC 0,84 A |