Learn More
Cole-Parmer™ Filtros de fibra de cuarzo Advantec QR100
Marca: Cole-Parmer™ 06658-20
Detalles adicionales : Peso : 0.50000kg
Especificaciones
Filtros de fibra de cuarzo | |
Se utiliza para tomar muestras de gases ácidos a altas temperaturas o para Análisis de contaminación atmosférica | |
Filtro |
Fibra de Cuarzo | |
Paquete de 1 | |
25 mm |